missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Monohydrazide Adipic Acid, TRC

Artikelnummer. 30479662
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479662 100 mg
30467892 500 mg
30471831 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479662 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM547925100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 6292-67-7
Molekylær formel C6H12N2O3
Molekylvægt (g/mol) 160.17
Synonym 1-Hydrazidehexanedioic Acid, Monohydrazide Hexanedioic Acid, NSC 9926
IUPAC navn 6-hydrazinyl-6-oxohexanoic acid
SMIL NNC(=O)CCCCC(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Monohydrazide Adipic Acid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12N2O3/c7-8-5(9)3-1-2-4-6(10)11/h1-4,7H2,(H,8,9)(H,10,11)
Formel vægt 160.0848
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.