missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Monohexyl Phthalate, TRC

Artikelnummer. 30011620
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011620 1 g
30009799 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30011620 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM5464801G

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 24539-57-9
Molekylær formel C14 H18 O4
Molekylvægt (g/mol) 250.29
Synonym Phthalic acid, mono-hexyl ester
IUPAC navn 2-hexoxycarbonylbenzoic acid
SMIL CCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phthalic acid, mono-hexyl ester
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H18O4/c1-2-3-4-7-10-18-14(17)12-9-6-5-8-11(12)13(15)16/h5-6,8-9H,2-4,7,10H2,1H3,(H,15,16)
Formel vægt 250.1205
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.