missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Monohexyl Phthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid, mono-hexyl ester |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18O4/c1-2-3-4-7-10-18-14(17)12-9-6-5-8-11(12)13(15)16/h5-6,8-9H,2-4,7,10H2,1H3,(H,15,16) |
| Formel vægt | 250.1205 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?