missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Monoheptyl Phthalate, TRC

Artikelnummer. 30482370
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482370 100 mg
30465719 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30482370 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM546490100MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Monoheptyl Phthalate
CAS 24539-58-0
Molekylær formel C15H20O4
Mængde 100 mg
Synonym 1-Heptyl Ester 1,2-Benzenedicarboxylic Acid, Phthalic Acid Heptyl Ester, Phthalic Acid Monoheptyl Ester
InChI formel InChI=1S/C15H20O4/c1-2-3-4-5-8-11-19-15(18)13-10-7-6-9-12(13)14(16)17/h6-7,9-10H,2-5,8,11H2,1H3,(H,16,17)
SMIL CCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O
IUPAC navn 2-heptoxycarbonylbenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 264.32
Formel vægt 264.1362
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.