Få mere at vide
Monoethylkaliummalonat, TRC
Artikelnummer. 30477783
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30477783 1 g
1 options
Artikelnummer. 30477783 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM5425301G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Monoethyl Potassium Malonate
CAS 6148-64-7
Molekylær formel C5H7KO4
Mængde 1 g
Synonym Propanedioic Acid, 1-Ethyl Ester Potassium Salt (1:1), Malonic Acid Monoethyl Ester, Potassium Salt, Propanedioic Acid, Monoethyl Ester Potassium Salt, 3-Ethoxy-3-oxopropanoic Acid Potassium Salt, Ethyl Malonate Potassium Salt, Ethyl Potassium Malonate, Malonic Ethyl Ester Potassium Salt, Monoethyl Malonate Potassium Salt, Potassium Ethyl Malonate, Potassium Monoethyl Malonate
InChI formel InChI=1S/C5H8O4.K/c1-2-9-5(8)3-4(6)7;/h2-3H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
SMIL [K+].CCOC(=O)CC(=O)[O-]
IUPAC navn kalium; 3-ethoxy-3-oxopropanoat
Molekylvægt (g/mol) 170.2
Formel vægt 169.9981