missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Monoethyl Phthalate O-Beta-D-Glucuronide, TRC

Artikelnummer. 30465459
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30465459 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30465459 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM5425855MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Monoethyl Phthalate O-beta-D-Glucuronide
CAS 671215-25-1
Molekylær formel C16H18O10
Mængde 5 mg
Synonym 1-(Ethyl 1,2-Benzenedicarboxylate) β-D-Glucopyranuronic Acid
InChI formel InChI=1S/C16H18O10/c1-2-24-14(22)7-5-3-4-6-8(7)15(23)26-16-11(19)9(17)10(18)12(25-16)13(20)21/h3-6,9-12,16-19H,2H2,1H3,(H,20,21)/t9-,10-,11+,12-,16-/m0/s1/i3D,4D,5D,6D
SMIL CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O2)C(=O)O)O)O)O
Molekylvægt (g/mol) 370.31
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.