Få mere at vide
Monoethyl Phthalate-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monoethyl Phthalate-d4 |
| CAS | 1219806-03-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10 2H4 H6 O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, 1-ethyl ester, 2,3,4,5-Tetradeuterio-6-ethoxycarbonylbenzoic acid, Monoethyl phthalate-d4, Monoethyl phthalate-3,4,5,6-D4, Ethyl 2-carboxybenzoate-3,4,5,6-d4, Phthalic-d4 acid monoethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O4/c1-2-14-10(13)8-6-4-3-5-7(8)9(11)12/h3-6H,2H2,1H3,(H,11,12)/i3D,4D,5D,6D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC)c(C(=O)O)c1[2H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-ethoxycarbonylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.21 |
| Vis mere |