Få mere at vide
Monoethyl Fumarate, Mikromol™
Artikelnummer. 30049496
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30049496 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30049496 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1130.18
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Monoethyl Fumarate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Monoethyl Fumarate
CAS 5-4-2459
Analyt- eller komponentnavne Monoethyl Fumarate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H8 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (2E)-2-Butenedioic acid 1-ethyl ester, 2-Butenedioic acid (2E)-, monoethyl ester (9CI), 2-Butenedioic acid (E)-, monoethyl ester, Fumaric acid, ethyl ester (6CI,7CI), Fumaric acid, monoethyl ester (8CI), (E)-4-Ethoxy-4-oxo-2-butenoic acid, Ethyl hydrogen fumarate, Monoethyl fumarate, Monoethyl fumerate, Monoethyl trans-2-butenedioate
InChI formel InChI=1S/C6H8O4/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)/b4-3+
SMIL CCOC(=O)\C=C\C(=O)O
IUPAC navn (E)-4-ethoxy-4-oxobut-2-enoic acid
Molekylvægt (g/mol) 144.13
Mængde 250 mg
Formel vægt 144.0423 g/mol