Få mere at vide
Monoethyl Fumarate Magnesium, Mikromol™
Artikelnummer. 30050322
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30050322 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30050322 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3481.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Monoethyl Fumarate Magnesium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Monoethyl Fumarate Magnesium
CAS 83918-60-9
Analyt- eller komponentnavne Monoethyl Fumarate Magnesium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel 2 C6 H7 O4 . Mg
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Monoethyl Fumarate Magnesium, 2-Butenedioic acid (2E)-, monoethyl ester, magnesium salt (9CI), 2-Butenedioic acid (E)-, monoethyl ester, magnesium salt, 2-Butenedioic acid (2E)-, 1-ethyl ester, magnesium salt (2:1)
InChI formel InChI=1S/2C6H8O4.Mg/c2*1-2-10-6(9)4-3-5(7)8;/h2*3-4H,2H2,1H3,(H,7,8);/q;;+2/p-2/b2*4-3+;
SMIL [Mg+2].CCOC(=O)\C=C\C(=O)[O-].CCOC(=O)\C=C\C(=O)[O-]
IUPAC navn magnesium;(E)-4-ethoxy-4-oxobut-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 310.54
Mængde 250 mg
Formel vægt 310.0539 g/mol