Få mere at vide
Monoethyl Fumarate Calcium, Mikromol™
Beskrivelse
Monoethyl Fumarate Calcium
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monoethyl Fumarate Calcium |
| CAS | 62008-22-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Monoethyl Fumarate Calcium |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | 2 C6 H7 O4 . Ca |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Monoethyl Fumarate Calcium, 2-Butenedioic acid (2E)-, 1-ethyl ester, calcium salt (2:1), 2-Butenedioic acid (2E)-, monoethyl ester, calcium salt (9CI), 2-Butenedioic acid (E)-, monoethyl ester, calcium salt, Calcium monoethylfumarate, Monoethyl fumarate calcium salt |
| InChI formel | InChI=1S/2C6H8O4.Ca/c2*1-2-10-6(9)4-3-5(7)8;/h2*3-4H,2H2,1H3,(H,7,8);/q;;+2/p-2/b2*4-3+; |
| SMIL | [Ca+2].CCOC(=O)\C=C\C(=O)[O-].CCOC(=O)\C=C\C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | calcium;(E)-4-ethoxy-4-oxobut-2-enoate |
| Vis mere |