missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Monoethyl Ester 1,2-Ethanedisulfonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monoethyl Ester 1,2-Ethanedisulfonic Acid |
| CAS | 857728-63-3 |
| Molekylær formel | C4 H10 O6 S2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-Ethyl Ester 1,2-Ethanedisulfonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O6S2/c1-2-10-12(8,9)4-3-11(5,6)7/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7) |
| SMIL | CCOS(=O)(=O)CCS(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 2-ethoxysulfonylethanesulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.25 |
| Formel vægt | 217.9919 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?