Få mere at vide
Monoethanolaminopløsning til ionkromatografi 1g/LH 2 O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12912155 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12912155 100 mL Flaske 100ml
12922155 250 mL Flaske 250ml
12932155 500 mL Flaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12912155 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A 028 100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
CAS 141-43-5
Molekylær formel C2H7NO
Molekylvægt (g/mol) 61.08
MDL nummer MFCD00008183
InChI nøgle HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 700
ChEBI CHEBI:16000
IUPAC navn 2-aminoethanol
SMIL NCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Monoethanolamine
Emballage Flaske
Fysisk form Væske
Koncentration 1 g/L
Type Single-component Standard Solution
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Mængde 100 mL