Få mere at vide
Monoethanolamin, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15548574 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Smal mund af ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15548574 500 mL Smal mund af ravfarvet glasflaske 500ml
1 options
Artikelnummer. 15548574 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 931401
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Kemiske identifikatorer
CAS 141-43-5
Molekylær formel C2H7NO
Molekylvægt (g/mol) 61.08
MDL nummer MFCD00008183
InChI nøgle HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine
PubChem CID 700
ChEBI CHEBI:16000
IUPAC navn 2-aminoethan-1-ol
SMIL NCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Monoethanolamine
Flammepunkt 86.00°C
Emballage Smal mund af ravfarvet glasflaske
Mængde 500 mL
Specifik vægtfylde 1L = 1.02kg
Formel vægt 61.08
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens