Få mere at vide
Monodocosahexaenoin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monodocosahexaenoin |
| CAS | 140670-40-2 |
| Molekylær formel | C25H38O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-2,3-Dihydroxypropyl docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate, Docosahexaenoylglycerol |
| InChI formel | InChI=1S/C25H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25(28)29-23-24(27)22-26/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16,18-19,24,26-27H,2,5,8,11,14,17,20-23H2,1H3/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-,19-18- |
| SMIL | O=C(OCC(O)CO)CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC |
| IUPAC navn | 2,3-dihydroxypropyl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 402.57 |
| Formel vægt | 402.28 |