Få mere at vide
Monodesmethylchlorpheniramine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monodesmethylchlorpheniramine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17ClN2/c1-17-11-9-14(15-4-2-3-10-18-15)12-5-7-13(16)8-6-12/h2-8,10,14,17H,9,11H2,1H3 |
| Formel vægt | 260.108 |