Få mere at vide
Monodesethylamodiaquin dihydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050588
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050588 25 mg
17943596 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050588 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0617.040025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Monodesethylamodiaquin dihydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Desethylamodiaquine dihydrochloride
CAS 79049-30-2
Analyt- eller komponentnavne N-Desethylamodiaquine dihydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H18 Cl N3 O . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Monodesethylamodiaquine Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H18ClN3O.2ClH/c1-2-20-11-12-9-14(4-6-18(12)23)22-16-7-8-21-17-10-13(19)3-5-15(16)17;;/h3-10,20,23H,2,11H2,1H3,(H,21,22);2*1H
SMIL Cl.Cl.CCNCc1cc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)ccc1O
IUPAC navn 4-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]-2-(ethylaminomethyl)phenol; dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 400.73
Mængde 25 mg
Formel vægt 399,0672 g/mol