missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Monodesethyl Quinacrine, Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30468472
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468472 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468472 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM5380001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Monodesethyl Quinacrine, Dihydrochloride
CAS 908844-46-2
Molekylær formel C21 H26 Cl N3 O . 2 Cl H
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C21H26ClN3O.2ClH/c1-3-23-11-5-4-6-12-24-21-17-9-7-15(22)13-20(17)25-19-10-8-16(26-2)14-18(19)21;;/h7-10,13-14,23H,3-6,11-12H2,1-2H3,(H,24,25);2*1H
SMIL Cl.Cl.CCNCCCCCNc1c2ccc(Cl)cc2nc3ccc(OC)cc13
IUPAC navn N'-(6-chloro-2-methoxyacridin-9-yl)-N-ethylpentane-1,5-diamine;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 444.83
Formel vægt 443.1298
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.