Få mere at vide
Monodecyl Phthalate, TRC
Artikelnummer. 30466103
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
Artikelnummer. Mængde
30466103 1 g
30482421 100 mg
2 options
Artikelnummer. 30466103
Brand: Toronto Research Chemicals TRCM5267801G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24539-60-4
Kemisk navn eller materiale Monodecyl Phthalate
Formel vægt 306.1831
InChI formel InChI=1S/C18H26O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-14-22-18(21)16-13-10-9-12-15(16)17(19)20/h9-10,12-13H,2-8,11,14H2,1H3,(H,19,20)
IUPAC navn 2-decoxycarbonylbenzoic acid
Molekylær formel C18H26O4
Molekylvægt (g/mol) 306.4
SMIL OC(C1=CC=CC=C1C(OCCCCCCCCCC)=O)=O
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-Decyl Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid, Monodecyl Ester, Phthalic Acid Monodecyl Ester, Decyl Hydrogen Phthalate, Monodecyl Phthalate
Tekniske data
Mængde 1 g