missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Monodecyl Phthalate-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monodecyl Phthalate-d4 |
| CAS | 2732762-53-5 |
| Molekylær formel | C18 D4 H22 O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Monodecyl Phthalate-d4, 1-Decyl 1,2-benzenedicarboxylate-3,4,5,6-d4, Phthalic-d4 acid monodecyl ester, 2-(Decyloxycarbonyl)benzoic-3,4,5,6-d4 acid, Decyl hydrogen phthalate, Decyl phthalate-d4, Capryl phthalate-d4, Monodecyl Phthalate-3,4,5,6-D4, mono-n-Decyl Phthalate-3,4,5,6-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-14-22-18(21)16-13-10-9-12-15(16)17(19)20/h9-10,12-13H,2-8,11,14H2,1H3,(H,19,20)/i9D,10D,12D,13D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCCCCCCC)c(C(=O)O)c1[2H] |
| IUPAC navn | 2-decoxycarbonyl-3,4,5,6-tetradeuteriobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 310.4213 |
| Formel vægt | 310.2082 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?