missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Monodecarboxy Piperacilloic Acid (Mixture of Diastereomers), TRC

Artikelnummer. 30464664
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30464664 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30464664 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM52670025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Monodecarboxy Piperacilloic Acid (Mixture of Diastereomers)
CAS 64817-23-8
Molekylær formel C22 H29 N5 O6 S
Mængde 25 mg
Synonym α-(4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinecarboxamido)benzylpenilloic Acid, [2R-[2α(R*),4β]]-2-[[[[[(4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]phenylacetyl]amino]methyl]-5,5-dimethyl-4-thiazolidinecarboxylic Acid, Piperacillin EP Impurity C
InChI formel InChI=1S/C22H29N5O6S/c1-4-26-10-11-27(19(30)18(26)29)21(33)25-15(13-8-6-5-7-9-13)17(28)23-12-14-24-16(20(31)32)22(2,3)34-14/h5-9,14-16,24H,4,10-12H2,1-3H3,(H,23,28)(H,25,33)(H,31,32)/t14-,15-,16+/m1/s1
SMIL CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(=O)NC[C@@H]2N[C@@H](C(=O)O)C(C)(C)S2)c3ccccc3)C(=O)C1=O
IUPAC navn (2R,4S)-2-[[[(2R)-2-[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl)amino]-2-phenylacetyl]amino]methyl]-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 491.561
Formel vægt 491.184
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.