Få mere at vide
Monocrotophos 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311393
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30311393 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30311393 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010339ME
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Monocrotophos
CAS 6923-22-4
Analyt- eller komponentnavne Monocrotophos
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H14 N O5 P
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Phosphoric acid, dimethyl (1E)-1-methyl-3-(methylamino)-3-oxo-1-propenyl ester (9CI), Phosphoric acid, dimethyl 1-methyl-3-(methylamino)-3-oxo-1-propenyl ester, (E)-, Phosphoric acid, dimethyl ester, ester with 3-hydroxy-N-methylcrotonamide, (E)- (8CI), 3-Hydroxy-N-methyl-cis-crotonamide dimethyl phosphate, Apadrin, Azodrin, Azodrin 202R, Azodrin 60, C 1414, Corophos, Croton 36, Devi, Kadett, Kadett 36, Monicil, Monochrotophos, Monocil, Monocil 40, Monocos, Monocron, Monocrotophos, Monodhan, Monokrotofos, Monostar, Nuvacron, Nuvacron 20, Nuvacron 36SL, Parryfos, Phytofos, SD 9129, Sufos
InChI formel InChI=1S/C7H14NO5P/c1-6(5-7(9)8-2)13-14(10,11-3)12-4/h5H,1-4H3,(H,8,9)/b6-5+
SMIL CNC(=O)\C=C(/C)\OP(=O)(OC)OC
IUPAC navn dimethyl [(E)-4-(methylamino)-4-oxobut-2-en-2-yl] phosphate
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 223.16
Mængde 1 ml
Formel vægt 223.061 g/mol