Få mere at vide
Monokrotalin, TRC
Artikelnummer. 30008505
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008505 100 mg
30004137 10 mg
30012435 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30008505 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM526000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 315-22-0
Molekylær formel C16 H23 N O6
Molekylvægt (g/mol) 325.36
Synonym 20-Norcrotalanan-11,15-dione, 14,19-dihydro-12,13-dihydroxy-, (13α,14α)-, Monocrotaline (6CI,7CI,8CI), (3R,4R,5R,13aR,13bR)-4,5,8,10,12,13,13a,13b-Octahydro-4,5-dihydroxy-3,4,5-trimethyl-2H-[1,6]dioxacycloundecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,6(3H)-dione, 2H-[1,6]Dioxacycloundecino[2,3,4-gh]pyrrolizine, 20-norcrotalanan-11,15-dione deriv., (-)-Monocrotaline, 2H-[1,6]Dioxacycloundecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,6(3H)-dione, 4,5,8,10,12,13,13a,13b-octahydro-4,5-dihydroxy-3,4,5-trimethyl-, [3R-(3R*,4R*,5R*,13aR*,13bR*)]-, Monocrotalin, NSC 28693
SMIL C[C@H]1C(=O)O[C@@H]2CCN3CC=C(COC(=O)[C@](C)(O)[C@]1(C)O)[C@H]23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Monocrotalin (Crotalin)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H23NO6/c1-9-13(18)23-11-5-7-17-6-4-10(12(11)17)8-22-14(19)16(3,21)15(9,2)20/h4,9,11-12,20-21H,5-8H2,1-3H3/t9-,11+,12+,15+,16-/m0/s1
Formel vægt 325.1525
Procent renhed >95%