Få mere at vide
MedChemExpress Monochlorobimane
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 mg |
| Opbevaringskrav | -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Opløselighed | DMSO : 50 mg/mL (220.59 mM; Need ultrasonic) |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| CAS | 76421-73-3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.66 g/mol |
| Synonym | Chlorobimane |