Få mere at vide
Monochloro-BPF, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monochloro-BPF |
| CAS | 2148928-39-4 |
| Molekylær formel | C13H11ClO2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Chloro-4-(4-hydroxybenzyl)phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11ClO2/c14-12-8-10(3-6-13(12)16)7-9-1-4-11(15)5-2-9/h1-6,8,15-16H,7H2 |
| SMIL | Oc1ccc(Cc2ccc(O)c(Cl)c2)cc1 |
| IUPAC navn | 2-chloro-4-[(4-hydroxyphenyl)methyl]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.68 |
| Formel vægt | 234.0448 |