Få mere at vide
Monocarboxyoctyl Phthalate (>80%), TRC
Artikelnummer. 30012617
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012617 5 mg
30006769 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30012617 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM5672505MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1923895-92-4
Molekylær formel C17 H22 O6
Molekylvægt (g/mol) 322.353
Synonym 2-(((6-carboxy-2-methylheptyl)oxy)carbonyl)benzoic Acid, ,
IUPAC navn 2-(6-carboxy-2-methylheptoxy)carbonylbenzoic acid
SMIL CC(CCCC(C)C(=O)O)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Monocarboxyoctyl Phthalate
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H22O6/c1-11(6-5-7-12(2)15(18)19)10-23-17(22)14-9-4-3-8-13(14)16(20)21/h3-4,8-9,11-12H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21)
Formel vægt 322.142