missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Monocarboxy Isononyl Phthalate, TRC

Artikelnummer. 17930525
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17930525 10 mg
17941645 50 mg
17912415 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17930525 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM54792010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2042194-73-8
Molekylær formel C18H24O6
Molekylvægt (g/mol) 336.38
Synonym 2-(((9-Carboxynonyl)oxy)carbonyl)benzoic Acid
IUPAC navn 2-(9-carboxynonoxycarbonyl)benzoic acid
SMIL OC(=O)CCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Monocarboxy Isononyl Phthalate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H24O6/c19-16(20)12-6-4-2-1-3-5-9-13-24-18(23)15-11-8-7-10-14(15)17(21)22/h7-8,10-11H,1-6,9,12-13H2,(H,19,20)(H,21,22)
Formel vægt 336.1573
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.