Få mere at vide
Monocaprylin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monocaprylin |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H22O4/c1-2-3-4-5-6-7-11(14)15-9-10(13)8-12/h10,12-13H,2-9H2,1H3 |
| Formel vægt | 218.15 |