Få mere at vide
Monobutyl Phthalate-D4, TRC
Artikelnummer. 30465698
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30465698 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30465698 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM5251025MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Monobutyl Phthalate-D4
CAS 478954-81-3
Molekylær formel C12 2H4 H10 O4
Mængde 5 mg
Synonym 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, monobutyl ester (9CI), 2,3,4,5-Tetradeuterio-6-(1-butoxycarbonyl)benzoic acid, Phthalic acid monobutyl ester D4 (phenyl-D4), n-Butyl hydrogen phthalate-d4, Monobutyl phthalate-d4
InChI formel InChI=1S/C12H14O4/c1-8(2)7-16-12(15)10-6-4-3-5-9(10)11(13)14/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,13,14)/i3D,4D,5D,6D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC(C)C)c(C(=O)O)c1[2H]
IUPAC navn 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(2-methylpropoxycarbonyl)benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 226.26
Formel vægt 226.1143