Få mere at vide
Monobutylphthalat Acyl-Beta-D-glucuronid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monobutyl Phthalate Acyl-beta-D-glucuronide |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O10/c1-2-3-8-26-16(24)9-6-4-5-7-10(9)17(25)28-18-13(21)11(19)12(20)14(27-18)15(22)23/h4-7,11-14,18-21H,2-3,8H2,1H3,(H,22,23)/t11-,12-,13+,14-,18-/m0/s1 |