missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Monobromobimane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monobromobimane |
| CAS | 71418-44-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10 H11 Br N2 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11BrN2O2/c1-5-7(3)12-8(4-11)6(2)10(15)13(12)9(5)14/h4H2,1-3H3 |
| SMIL | CC1=C(C)C(=O)N2N1C(=C(C)C2=O)CBr |
| IUPAC navn | 7-(bromomethyl)-1,2,6-trimethylpyrazolo[1,2-a]pyrazole-3,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 271.11 |
| Formel vægt | 270.0004 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?