Få mere at vide
Monobenzylethylendiamine, Mikromol™
Artikelnummer. 30050667
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050667 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050667 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0513.02
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Monobenzylethylendiamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Monobenzylethylendiamine
CAS 9-4-4152
Analyt- eller komponentnavne Monobenzylethylendiamine
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C9 H14 N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzylpenicillin Benzathine Imp. A (EP), Monobenzylethylendiamine, Benzylpenicillin Benzathine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C9H14N2/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8,10H2
SMIL NCCNCc1ccccc1
IUPAC navn N'-benzylethane-1,2-diamine
Molekylvægt (g/mol) 150.22
Mængde 100 mg
Formel vægt 150.1157 g/mol