Få mere at vide
Monobenzylethylendiamine, Mikromol™
Beskrivelse
Monobenzylethylendiamine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monobenzylethylendiamine |
| CAS | 9-4-4152 |
| Analyt- eller komponentnavne | Monobenzylethylendiamine |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C9 H14 N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzylpenicillin Benzathine Imp. A (EP), Monobenzylethylendiamine, Benzylpenicillin Benzathine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N2/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8,10H2 |
| SMIL | NCCNCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | N'-benzylethane-1,2-diamine |
| Vis mere |