missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Monobenzyl Terephthalate, TRC

Artikelnummer. 30467633
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30467633 100 mg
30477631 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30467633 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM524930100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 18520-63-3
Molekylær formel C15H12O4
Molekylvægt (g/mol) 256.25
Synonym 1,4-Benzenedicarboxylic Acid Mono(phenylmethyl) Ester, Terephthalic Acid Benzyl Ester, Terephthalic Acid Monobenzyl Ester, Monobenzyl 1,4-Benzenedicarboxylate, Monobenzyl Terephthalate, p-(Benzyloxycarbonyl)benzoic Acid
SMIL COc1cc2c(cc1)c3c(c(C)ncc3)n2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Monobenzyl Terephthalate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H12O4/c16-14(17)12-6-8-13(9-7-12)15(18)19-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2,(H,16,17)
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.