Få mere at vide
Monobenzylphthalat Beta-D-glucuronid, TRC
Artikelnummer. 30138161
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138161 50 mg
30011817 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138161 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM52491050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102674-29-3
Molekylær formel C21H20O10
Molekylvægt (g/mol) 432.38
Synonym β-D-Glucopyranuronic acid 1-[2-(Phenylmethyl) 1,2-Benzenedicarboxylate]
SMIL O=C(O[C@@H]([C@@H]1O)O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]1O)C2=CC=CC=C2C(OCC3=CC=CC=C3)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Monobenzyl Phthalate beta-D-Glucuronide
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H20O10/c22-14-15(23)17(18(25)26)30-21(16(14)24)31-20(28)13-9-5-4-8-12(13)19(27)29-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,14-17,21-24H,10H2,(H,25,26)/t14-,15-,16+,17-,21-/m0/s1
Formel vægt 432.1056