Få mere at vide
Monobenzyl Malonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monobenzyl Malonate |
| CAS | 40204-26-0 |
| Molekylær formel | C10H10O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Propanedioic Acid 1-(Phenylmethyl) Ester, Propanedioic Acid Mono(phenylmethyl) Ester, (Benzyloxycarbonyl)acetic acid, 2-(Benzyloxycarbonyl)acetic acid, 3-(Benzyloxy)-3-oxopropanoic acid, Benzyl hemimalonate, Benzyl hydrogen malonate, Malonic acid monobenzyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O4/c11-9(12)6-10(13)14-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)CC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 3-oxo-3-phenylmethoxypropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.18 |
| Formel vægt | 194.0579 |