missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Monobehenin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16451906
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16451906 500 mg
16407796 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16451906 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY20349

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Monobehenin, an bacterial biofilm formation inhibitor, has strong inhibitory activity toward bacterial biofilm formation of S. mutans, X. oryzae, and Y. enterocolitica in a strain specific manner.

Monobehenin, an bacterial biofilm formation inhibitor, has strong inhibitory activity toward bacterial biofilm formation of S. mutans, X. oryzae, and Y. enterocolitica in a strain specific manner.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Monobehenin
Fysisk form Solid
CAS 30233-64-8
Farve White
Mængde 500 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H52O5
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 1 mg/mL (2.31 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.23 mM; Need ultrasonic)
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O.OCC(O)CO
Molekylvægt (g/mol) 432.68
Formel vægt 432.68
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.