Få mere at vide
Velp Scientifica™ MonoAluBlock™ Blok med sytten positioner (28 x 24 mm)
Shop alle Velp produkter
Diameter (metrisk):
28 mm
Højde (metrisk):
24 mm
Holder:
17 stillinger
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Bruges til at udføre adskillige reaktioner, hvilket reducerer tid og bænkplads
- Til brug med Velp Serie 6 kogepladeomrørere
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 28 mm |
| Til brug med (udstyr) | AREX-6 kogepladeomrørere |
| Højde (metrisk) | 24 mm |
| Holder | 17 stillinger |
| Type | Blok |
| Bredde (metrisk) | 43 mm |