Få mere at vide
Velp Scientifica™ MonoAluBlock™ Blok med sytten positioner (28 x 43 mm)
Artikelnummer. 15885211 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
AREX-6 kogepladeomrørere
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15885211 AREX-6 kogepladeomrørere Hver
1 options
Artikelnummer. 15885211 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. A00000340
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Til brug med: AREX-6 kogepladeomrørere
  • Bruges til at udføre adskillige reaktioner, hvilket reducerer tid og bænkplads
  • Til brug med Velp Serie 6 kogepladeomrørere
Tekniske data
Diameter (metrisk) 28 mm
Til brug med (udstyr) AREX-6 kogepladeomrørere
Højde (metrisk) 43 mm
Holder 17 stillinger
Type Blok
Bredde (metrisk) 43 mm