Få mere at vide
Mono-tert-Butyl Terephthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mono-tert-Butyl Terephthalate |
| CAS | 20576-82-3 |
| Molekylær formel | C12 H14 O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 1-(1,1-dimethylethyl) ester, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, mono(1,1-dimethylethyl) ester (9CI), Terephthalic acid, mono-tert-butyl ester (8CI), 4-(Boc)benzoic acid, 4-tert-Butoxycarbonylbenzoic acid, Mono-tert-butyl terephthalate, tert-Butyl hydrogen terephthalate, tert-Butyl terephthalate, Terephthalic acid mono-tert-butyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O4/c1-12(2,3)16-11(15)9-6-4-8(5-7-9)10(13)14/h4-7H,1-3H3,(H,13,14) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.24 |
| Formel vægt | 222.0892 |