missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Mono-tert-butyl succinat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mono-tert-butyl Succinate |
| CAS | 15026-17-2 |
| Molekylær formel | C8 H14 O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | tert-Butyl Succinate, 4-tert-Butoxy-4-oxobutanoic Acid, tert-Butyl Succinic Acid Ester, Mono-tert-Butyl Succinic Acid Ester, mono(1,1-Dimethylethyl)butanedioic Acid Ester, (1,1-Dimethylethyl)butanedioic Acid Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O4/c1-8(2,3)12-7(11)5-4-6(9)10/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)CCC(=O)O |
| IUPAC navn | 4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-4-oxobutansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.194 |
| Formel vægt | 174.089 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?