Få mere at vide
Mono-tert-butyl Malonat, TRC
Artikelnummer. 30478031
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30478031 10 g
1 options
Artikelnummer. 30478031 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM52503010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mono-tert-butyl Malonate
CAS 40052-13-9
Molekylær formel C7H12O4
Mængde 10 g
Synonym Propanedioic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester, Propanedioic Acid Mono(1,1-dimethylethyl) Ester, 2-(tert-Butoxycarbonyl)acetic Acid, 3-tert-Butoxy-3-oxopropanoic Acid, Malonic Acid Mono-tert-butyl Ester, Malonic Acid tert-Butyl Monoester, tert-Butyl Hydrogen Malonate
InChI formel InChI=1S/C7H12O4/c1-7(2,3)11-6(10)4-5(8)9/h4H2,1-3H3,(H,8,9)
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)O
IUPAC navn 3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-3-oxopropansyre
Molekylvægt (g/mol) 160.17
Formel vægt 160.0736