Få mere at vide
Mono-tert-butyl Malonat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mono-tert-butyl Malonate |
| CAS | 40052-13-9 |
| Molekylær formel | C7H12O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Propanedioic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester, Propanedioic Acid Mono(1,1-dimethylethyl) Ester, 2-(tert-Butoxycarbonyl)acetic Acid, 3-tert-Butoxy-3-oxopropanoic Acid, Malonic Acid Mono-tert-butyl Ester, Malonic Acid tert-Butyl Monoester, tert-Butyl Hydrogen Malonate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O4/c1-7(2,3)11-6(10)4-5(8)9/h4H2,1-3H3,(H,8,9) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)O |
| IUPAC navn | 3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-3-oxopropansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.17 |
| Formel vægt | 160.0736 |