Få mere at vide
Mono-Poly™ Løsning Medium
Artikelnummer. 17387469 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
17387469 100 ml
1 options
Artikelnummer. 17387469 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 091698049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1350.00 DKK
    1285.10 DKK / 100ml
    Spare 64.90 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Mono-Poly™ Resolving Medium adskiller mononukleære og polymorfonukleære leukocytter fra fuldblod i to forskellige bånd.
Mono-Poly er yderst alsidig og kan bruges til en række forsknings- og kliniske anvendelser såsom histokompatibilitetstestning, lymfocytundersøgelser, in vitro cellemedierede immunitetsassays eller enhver procedure, der kræver klargøring af rene hvide blodlegemer
Produktet giver:
  • Adskillelse af mononukleære og polymorfonukleære leukocytter i to forskellige bånd
  • Mere end 95% cellelevedygtighed
  • Nem procedure i et enkelt trin
  • Intet krav om prøvefortynding eller lysering af røde blodlegemer
Tekniske data
Mængde 100 ml
Produkttype Mono-Poly™ Løsning Medium
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mono-Poly Resolving Medium
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium diatrizoate