Få mere at vide
Sampling Systems™ Mono Pocket Sampler
Artikelnummer. 15809261 Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
600 mm
1000 mm
1500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15809261
Brand: Sampling Systems™ 1430S600
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hurtig og nem at bruge sampler, der har en GMP design, hvilket betyder, at den kan aftages og rengøres meget hurtigt. Sampling Systems™ Mono Pocket Sampler er velegnet til at tage diskrete zoneprøver fra fritflydende pulvere og granulat.
  • Til prøveudtagning af fritflydende pulvere og granulat
  • Kemisk resistent 316L rustfri stålkonstruktion
  • Nemt rent design
  • Hurtig og nem at bruge
  • Skub blot ind i dit pulver og granulat og drej håndtaget for at tage prøven
  • Ideel til kemisk, fødevare- og farmaceutisk prøvetagning
Tekniske data
Produkttype Lommeprøvetager
Materiale Rustfrit stål (316L)
Inkluderer Et prøveudtagningspunkt
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Til brug med (applikation) Pulverprøveudtagning
Diameter (metrisk) 25 mm
Længde (metrisk) 600 mm