missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Mono-POC Tenofovir, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mono-POC Tenofovir (Mixture of Diastereomers) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N5O7P/c1-9(2)26-14(20)23-7-25-27(21,22)8-24-10(3)4-19-6-18-11-12(15)16-5-17-13(11)19/h5-6,9-10H,4,7-8H2,1-3H3,(H,21,22)(H2,15,16,17)/t10-/m1/s1 |
| Formel vægt | 403.1257 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?