missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mono-POC Isopropyl Tenofovir(Mixture of Diastereomers), TRC

Artikelnummer. 30465154
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30465154 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30465154 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM5669700.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mono-POC Isopropyl Tenofovir (mixture of diastereomers)
CAS 1246812-40-7
Molekylær formel C17 H28 N5 O7 P
Mængde 0.5 mg
Synonym 2,4,7-Trioxa-5-phosphanonanoic acid, 9-(6-amino-9H-purin-9-yl)-8-methyl-5-(1-methylethoxy)-, 1-methylethyl ester, 5-oxide, (8R)-, [[[(2R)-3-(6-Amino-9H-purin-9-yl)prop-2-yloxy]methyl]-1-methylethoxyphosphoryl]oxymethyl 1-Methylethyl Carbonate, [[[(2R)-1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy]methyl](isopropyloxy)phosphoryl]oxymethyl Isopropyl Carbonate
InChI formel InChI=1S/C17H28N5O7P/c1-11(2)28-17(23)25-9-27-30(24,29-12(3)4)10-26-13(5)6-22-8-21-14-15(18)19-7-20-16(14)22/h7-8,11-13H,6,9-10H2,1-5H3,(H2,18,19,20)/t13-,30?/m1/s1
SMIL CC(C)OC(=O)OCOP(=O)(CO[C@H](C)Cn1cnc2c(N)ncnc12)OC(C)C
IUPAC navn [[(2R)-1-(6-aminopurin-9-yl)propan-2-yl]oxymethyl-propan-2-yloxyphosphoryl]oxymethyl propan-2-yl carbonate
Molekylvægt (g/mol) 445.41
Formel vægt 445.1726
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.