Få mere at vide
Mono(n-pentyl) Terephthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mono(n-pentyl) Terephthalate |
| CAS | 1819-30-3 |
| Molekylær formel | C13 H16 O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Terephthalic Acid Monopentyl Ester, Terephthalic Acid Pentyl Ester, p-(Pentyloxycarbonyl)benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O4/c1-2-3-4-9-17-13(16)11-7-5-10(6-8-11)12(14)15/h5-8H,2-4,9H2,1H3,(H,14,15) |
| SMIL | CCCCCOC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-pentoxycarbonylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.264 |
| Formel vægt | 236.105 |