Få mere at vide
mono-n-Pentyl Phthalate-3,4,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monopentyl Phthalate-d4 |
| CAS | 1794756-28-7 |
| Molekylær formel | C13 D4 H12 O4 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 2,3,4,5-Tetradeuterio-6-pentoxycarbonylbenzoic acid, mono-n-Pentyl Phthalate-3,4,5,6-d4, Monopentyl Phthalate-d4, 1,2-Benzenedicarboxylic-3,4,5,6-d4 acid monopentyl ester, Phthalic acid-d4 monopentyl ester, Pentyl hydrogen phthalate-d4, Monopentyl Phthalate-3,4,5,6-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C13H16O4/c1-2-3-6-9-17-13(16)11-8-5-4-7-10(11)12(14)15/h4-5,7-8 H,2-3,6,9H2,1H3,(H,14,15)/i4D,5 D,7 D,8 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCCCCC)c(C(=O)O)c1[2 H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-pentoxycarbonylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.288 |
| Formel vægt | 240.13 g/mol |
| Vis mere |