Få mere at vide
mono-n-Dodecyl Phthalate-3,4,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monododecyl Phthalate-3,4,5,6-D4 |
| CAS | 2732763-22-1 |
| Molekylær formel | C20 D4 H26 O4 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 1-Dodecyl 1,2-benzenedicarboxylate-3,4,5,6-d4, Phthalic-d4 acid monododecyl ester, 2-(Dodecyloxycarbonyl)benzoic-3,4,5,6-d4 acid, Dodecyl hydrogen phthalate, Dodecyl phthalate-d4, Lauryl phthalate-d4, Monododecyl Phthalate-3,4,5,6-D4, Monolauryl phthalate-3,4,5,6-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C20H30O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-16-24-20(23)18-15-12-11-14-17(18)19(21)22/h11-12,14-15 H,2-10,13,16H2,1H3,(H,21,22)/i11D,12 D,14 D,15 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCCCCCCCCCCCC)c(C(=O)O)c1[2 H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-dodecoxycarbonylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 338.4745 |
| Formel vægt | 338.2395 g/mol |
| Vis mere |