Få mere at vide
mono-n-Dodecylfosfat, tech. 90%
Artikelnummer. 11332727
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11332727 25 g 25g
11322727 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11332727 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11941.14
 Begrænset vare
På lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 2627-35-2 | C12H27O4P | 266,32 g/mol
mono-n-Dodecylphosphat er en lysophosphatidinsyre (LPA) receptorligand, der fungerer som en specifik agonist ved EDG-4 (LPA2) (EC50=700 nM) og antagonist ved EDG-7
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser mono-n-Dodecylphosphat er en lysophosphatidinsyre (
LPA) receptorligand, der fungerer som en specifik agonist ved EDG-4 (LPA2) (EC50=700 nM) og antagonist ved EDG-7.
Opløselighed
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2627-35-2
Molekylær formel C12H27O4P
Molekylvægt (g/mol) 266.32
MDL nummer MFCD00013946
InChI nøgle TVACALAUIQMRDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecyl phosphate, monolauryl phosphate, phosphoric acid, monododecyl ester, mono-n-dodecyl phosphate, monododecyl phosphate, dihydrogen monolauryl phosphate, lauryl dihydrogen phosphate, unii-0k08l8ge2h, phosphoric acid monododecyl ester, dodecyloxyphosphonic acid
PubChem CID 75816
IUPAC navn dodecyl dihydrogenphosphat
SMIL CCCCCCCCCCCCOP(O)(O)=O
Spécification
Kemisk navn eller materiale mono-n-Dodecyl phosphate
Smeltepunkt 39 °C til 45 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 25 g
Beilstein 1710518
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 266.32
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.