Få mere at vide
mono-n-Dodecylfosfat, tech. 90%
Artikelnummer. 11322727
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322727 5 g 5g
11332727 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11941.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2627-35-2 | C12H27O4P | 266,32 g/mol
mono-n-Dodecylphosphat er en lysophosphatidinsyre (LPA) receptorligand, der fungerer som en specifik agonist ved EDG-4 (LPA2) (EC50=700 nM) og antagonist ved EDG-7
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser mono-n-Dodecylphosphat er en lysophosphatidinsyre (
LPA) receptorligand, der fungerer som en specifik agonist ved EDG-4 (LPA2) (EC50=700 nM) og antagonist ved EDG-7.
Opløselighed
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2627-35-2
Molekylær formel C12H27O4P
Molekylvægt (g/mol) 266.32
MDL nummer MFCD00013946
InChI nøgle TVACALAUIQMRDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecyl phosphate, monolauryl phosphate, phosphoric acid, monododecyl ester, mono-n-dodecyl phosphate, monododecyl phosphate, dihydrogen monolauryl phosphate, lauryl dihydrogen phosphate, unii-0k08l8ge2h, phosphoric acid monododecyl ester, dodecyloxyphosphonic acid
PubChem CID 75816
IUPAC navn dodecyl dihydrogenphosphat
SMIL CCCCCCCCCCCCOP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale mono-n-Dodecyl phosphate
Smeltepunkt 39°C to 45°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 1710518
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 266.32
Procent renhed 90%
Grad Teknisk